Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, recombinant
Rendimiento y calidad probados
258.00€ - 670.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | La desoxinucleotidiltransferasa terminal recombinante (rTdT) se suministra con vial de 5X de tampón [500 mM de cacodilato de potasio (pH 7,2), 10 mM de CoCl2, 1 mM de DTT]. Almacenar a -20 °C. |
---|---|
Enzima | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase |
Tampón compatible | Tampón 5X, tampón de reacción |
Tipo de producto | TdT |
Alertas:
Advertencia de peligro:Tóxico; cacodilato de potasio contenido en el tampón de reacción.También contiene cloruro de cobalto, un producto químico altamente tóxico.Vea la MSDS.
Includes: Vial of 5X buffer [500mM potassium cacodylate (pH 7.2), 10mM CoCl2 , 1mM DTT]
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10573093
|
Invitrogen™
10533065 |
500 U |
258.00€
500 unidades |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11578626
|
Invitrogen™
10533073 |
3 × 500 U |
670.00€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La Terminal Deoxynucleotidyl Transferase recombinante (rTdT) es una ADN polimerasa que cataliza la adición de desoxinucleótidos a los extremos 3fi hidroxilo del ADN.
- Fuente: Purificado a partir del clon de baculovirus de la Tdt de timo bovino
- Pruebas de rendimiento y calidad: Endonucleasa, exodesoxirribonucleasa 3' y 5', y niveles de incorporación probados
- Definición de la unidad: Una unidad incorpora 1 nmol de dATP en el material precipitable ácido en 1 h a 37 °C, usando d(PA)50 como primer
- Condiciones de reacción de la unidad: 0,2 M de cacodilato de potasio (pH 7,2), 10 mM de MgO4 C4 H6 , 1 mM de 2-mercaptoetanol, 0,5 mg/ml de BSA, 100 flm de d(pA)50, 1 mM [3H]dATP, y enzima en 0,15 ml durante 1 h a 37 °C
Clonación; clonación de enzimas de restricción; adición de colas homopoliméricas de vector e inserto para clonación; marcado de oligonucleótidos con biotina, etiqueta 32 P o 35 S; apoptosis (TUNEL)
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
La desoxinucleotidiltransferasa terminal recombinante (rTdT) se suministra con vial de 5X de tampón [500 mM de cacodilato de potasio (pH 7,2), 10 mM de CoCl2, 1 mM de DTT]. Almacenar a -20 °C. | |
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase | |
Tampón 5X, tampón de reacción | |
TdT |