Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, recombinant
Descripción
Includes
Vial of 5X buffer [500mM potassium cacodylate (pH 7.2), 10mM CoCl2 , 1mM DTT]
La Terminal Deoxynucleotidyl Transferase recombinante (rTdT) es una ADN polimerasa que cataliza la adición de desoxinucleótidos a los extremos 3fi hidroxilo del ADN.
- Fuente: Purificado a partir del clon de baculovirus de la Tdt de timo bovino
- Pruebas de rendimiento y calidad: Endonucleasa, exodesoxirribonucleasa 3' y 5', y niveles de incorporación probados
- Definición de la unidad: Una unidad incorpora 1 nmol de dATP en el material precipitable ácido en 1 h a 37 °C, usando d(PA)50 como primer
- Condiciones de reacción de la unidad: 0,2 M de cacodilato de potasio (pH 7,2), 10 mm de MgO4 C4 H6 , 1 mm de 2-mercaptoetanol, 0,5 mg/ml de BSA, 100 flm de d(pA)50, 1 mm [3H]dATP, y enzima en 0,15 ml durante 1 h a 37 °C
Clonación; clonación de enzimas de restricción; adición de colas homopoliméricas de vector e inserto para clonación; marcado de oligonucleótidos con biotina, etiqueta 32 P o 35 S; apoptosis (TUNEL)
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La desoxinucleotidiltransferasa terminal recombinante (rTdT) se suministra con vial de 5X de tampón [500 mM de cacodilato de potasio (pH 7,2), 10 mM de CoCl2, 1 mM de DTT]. Almacenar a -20 °C. |
| Enzima | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase |
| Tampón compatible | Tampón 5X, tampón de reacción |
| Cantidad | 3 × 500 U |
| Tipo de producto | TdT |