Learn More
Invitrogen™ Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, recombinant
Código de producto. 10573093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 × 500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
500 unidades
paquete de 3
10573093 500 U 500 unidades
11578626 3 × 500 U paquete de 3
2 options
Advertencia de peligro:Tóxico; cacodilato de potasio contenido en el tampón de reacción.También contiene cloruro de cobalto, un producto químico altamente tóxico.Vea la MSDS.
Código de producto. 10573093
Marca: Invitrogen™ 10533065
Advertencia de peligro:Tóxico; cacodilato de potasio contenido en el tampón de reacción.También contiene cloruro de cobalto, un producto químico altamente tóxico.Vea la MSDS.
Includes
Vial of 5X buffer [500mM potassium cacodylate (pH 7.2), 10mM CoCl2 , 1mM DTT]
Rendimiento y calidad probados
La Terminal Deoxynucleotidyl Transferase recombinante (rTdT) es una ADN polimerasa que cataliza la adición de desoxinucleótidos a los extremos 3fi hidroxilo del ADN.
  • Fuente: Purificado a partir del clon de baculovirus de la Tdt de timo bovino
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Endonucleasa, exodesoxirribonucleasa 3' y 5', y niveles de incorporación probados
  • Definición de la unidad: Una unidad incorpora 1 nmol de dATP en el material precipitable ácido en 1 h a 37 °C, usando d(PA)50 como primer
  • Condiciones de reacción de la unidad: 0,2 M de cacodilato de potasio (pH 7,2), 10 mm de MgO4 C4 H6 , 1 mm de 2-mercaptoetanol, 0,5 mg/ml de BSA, 100 flm de d(pA)50, 1 mm [3H]dATP, y enzima en 0,15 ml durante 1 h a 37 °C
Clonación; clonación de enzimas de restricción; adición de colas homopoliméricas de vector e inserto para clonación; marcado de oligonucleótidos con biotina, etiqueta 32 P o 35 S; apoptosis (TUNEL)
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La desoxinucleotidiltransferasa terminal recombinante (rTdT) se suministra con vial de 5X de tampón [500 mM de cacodilato de potasio (pH 7,2), 10 mM de CoCl2, 1 mM de DTT]. Almacenar a -20 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Enzima Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
Tampón compatible Tampón 5X, tampón de reacción
Cantidad 500 U
Tipo de producto TdT