Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Descripción
Los grupos de superficie permiten la formación de unión de amida covalente a proteínas/péptidos a través de grupos de aminas primarias o de sulfhidrilo. Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
- Acoplamiento inmediato y suave a baja temperatura y pH neutro a bajo
- Se requiere activación mediante carbodiimida
- Pueden introducirse grupos reactivos alternativos utilizando entrecruzadores disponibles comercialmente
- Se utilizan para el aislamiento de componentes pequeños como proteínas y péptidos
- Inmovilización de proteínas/péptidos lábiles y acoplamiento N-terminal de péptidos
- Baja unión inespecífica de ácidos nucleicos
- Compatible con alto rendimiento
- Concentración: 2 x 109 gránulos/ml
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Diámetro (métrico) | 2,8 μm |
| Volumen de elución mín | 5 μl |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Cualquier tipo de muestra |
| Funcionalidad de superficie | Ácido carboxílico |
| Línea de productos | DYNAL™, Dynabeads™ |
| Cantidad | 2 ml |
| Tipo | Gránulo con grupo de ácido carboxílico |
| Mostrar más |