Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Código de producto. 10049022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10049022 2 ml cada uno
10344733 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10049022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 14305D
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dynabeads hidrófilos (2,8 μm) con grupos de ácido carboxílico
Los grupos de superficie permiten la formación de unión de amida covalente a proteínas/péptidos a través de grupos de aminas primarias o de sulfhidrilo. Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
  • Acoplamiento inmediato y suave a baja temperatura y pH neutro a bajo
  • Se requiere activación mediante carbodiimida
  • Pueden introducirse grupos reactivos alternativos utilizando entrecruzadores disponibles comercialmente
  • Se utilizan para el aislamiento de componentes pequeños como proteínas y péptidos
  • Inmovilización de proteínas/péptidos lábiles y acoplamiento N-terminal de péptidos
  • Baja unión inespecífica de ácidos nucleicos
  • Compatible con alto rendimiento
  • Concentración: 2 x 109 gránulos/ml
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Diámetro (métrico) 2,8 μm
Volumen de elución mín 5 μl
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de muestra Cualquier tipo de muestra
Funcionalidad de superficie Ácido carboxílico
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Cantidad 2 ml
Tipo Gránulo con grupo de ácido carboxílico
Formato Microesferas en suspensión
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación