Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Carboxylic Acid
Descripción
Los grupos de superficie permiten la formación de unión de amida covalente a proteínas/péptidos a través de grupos de aminas primarias o de sulfhidrilo. Para utilizar con cualquier tipo de muestra.
- Acoplamiento inmediato y suave a baja temperatura y pH neutro a bajo
- Se requiere activación mediante carbodiimida
- Pueden introducirse grupos reactivos alternativos utilizando entrecruzadores disponibles comercialmente
- Se utilizan para el aislamiento de componentes pequeños como proteínas y péptidos
- Inmovilización de proteínas/péptidos lábiles y acoplamiento N-terminal de péptidos
- Baja unión inespecífica de ácidos nucleicos
- Compatible con alto rendimiento
- Concentración: 2 x 109 gránulos/ml
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteínas-proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
Diámetro (métrico) | 2,8 μm |
Volumen de elución mín | 5 μl |
Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Tipo de muestra | Cualquier tipo de muestra |
Funcionalidad de superficie | Ácido carboxílico |
Línea de productos | Dynabeads™ |
Cantidad | 10 ml |
Tipo | Gránulo con grupo de ácido carboxílico |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
2811686 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14306D |
2811678 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14306D |
2798734 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14306D |
2800389 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14306D |
2800390 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 14306D |