Learn More
Patrón interno, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
121.00€ - 125.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Internal Standard |
---|---|
Nombre de nota | EPA Method 625, SW-846 Method 8270C, CLP Methods |
Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
Métodos | For US EPA Methods 625, 8270C, CLP |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12769705
|
SPEX Certiprep
CLPS-I |
1 mL |
121.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12779705
|
SPEX Certiprep
CLPS-I2 |
2 mL | N/A | ||||||
Descripción
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
1,4-Diclorobenceno-d4 | 3855-82-1 | 2000μg/ml |
Acenafteno-d10 | 15067-26-2 | 2000μg/ml |
Criseno-d12 | 1719-03-5 | 2000μg/ml |
Naftaleno-d8 | 1146-65-2 | 2000μg/ml |
Perileno-d12 | 1520-96-3 | 2000μg/ml |
Fenantreno-d10 | 1517-22-2 | 2000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Internal Standard | |
2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar | |
For US EPA Methods 625, 8270C, CLP | |
MeCl |
EPA Method 625, SW-846 Method 8270C, CLP Methods | |
El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos | |
4000 μg/ml |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Product intended for laboratory use only