Learn More
Patrón interno, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12769705 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12769705 1 mL 1 ml
12779705 2 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12769705 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.43€
    117.92€ / 1 ml
    Ahorro 36.51€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
1,4-diclorobenceno-d43855-82-14000 μg/ml
Acenafteno-d1015067-26-24000 μg/ml
Criseno-d121719-03-54000 μg/ml
Naftaleno-d81146-65-24000 μg/ml
Perileno-d121520-96-34000 μg/ml
Fenantreno-d101517-22-24000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Internal Standard
Nombre de nota Método EPA 625, SW-846 Método 8270C, CLP Métodos
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos Para los Métodos 625 y 8270C de la EPA de EE. UU., CLP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix Cloruro de metileno
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4000 μg/ml
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio