Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 1,4-diclorobenceno-d4 | 3855-82-1 | 2000 μg/ml |
| Acenafteno-d10 | 15067-26-2 | 2000 μg/ml |
| Criseno-d12 | 1719-03-5 | 2000 μg/ml |
| Naftaleno-d8 | 1146-65-2 | 2000 μg/ml |
| Perileno-d12 | 1520-96-3 | 2000 μg/ml |
| Fenantreno-d10 | 1517-22-2 | 2000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Internal Standard |
| Nombre de nota | EPA Method 625, SW-846 Method 8270C, CLP Methods |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Métodos | For US EPA Methods 625, 8270C, CLP |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Solvent or Matrix | Methylene Chloride |
| Cantidad | 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 4000 μg/ml |
Seguridad y manipulación
- Internal Standard, 2 mL
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, naphthalene, chrysene
Product intended for laboratory use only