Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 100%; tamaño de poro: 250 Å; fase de columna: fase normal e inversa
1120.00€ - 4440.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 1 a 14 |
Tamaño de poro | 250 Å |
Área de la superficie | 120 m²/g |
Produktcode | Merk | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11518420
|
Thermo Scientific™
35005-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
4440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11528410
|
Thermo Scientific™
35005-104030 |
100 mm | 4 mm | N/A | ||||||
11538410
|
Thermo Scientific™
35005-122130 |
125 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
Beschrijving
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable form 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
Specificatie
Columna de análisis | |
De 1 a 14 | |
120 m²/g | |
100 % | |
Fase normal y reversa |
5 μm | |
250 Å | |
L109 | |
Modo mixto |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm