Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Código de producto. 11538410 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11538410
Marca: Thermo Scientific™ 35005122130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 100%; tamaño de poro: 250 Å; fase de columna: fase normal e inversa
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Tipo USP L109
Fase estacionaria Carbono grafitizado poroso
Línea de productos Hypercarb
Material de embalaje Carbono grafitizado poroso
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase normal y reversa