Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Código de producto. 11518420 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11518420 250 mm 4,6 mm cada uno
11528410 100 mm 4 mm cada uno
11538410 125 mm 2,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11518420 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35005254630
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 100%; tamaño de poro: 250 Å; fase de columna: fase normal e inversa
  • Retención excepcional de analitos muy polares
  • Verdadera ortogonalidad para C18
  • Sustancias separadas relacionadas estructuralmente
  • pH estable de 0 a 14
  • Excelente para aplicaciones a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 14
Tamaño de poro 250 Å
Área de la superficie 120 m²/g
Tipo USP L109
Fase estacionaria Carbono grafitizado
Línea de productos Hypercarb
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 100 %
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase normal y reversa