Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, 3 wt% en H2O, Honeywell Fluka™
Contiene ∼200 ppm de acetanilida como estabilizador, 3 wt. % en H2O
52.60€ - 307.87€
CAS | 7722-84-1 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 34.014 |
Número MDL | MFCD00011333 |
Clave InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
PubChem CID | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
Nombre IUPAC | peróxido de hidrógeno |
SMILES | OO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15658360
|
Honeywell-Fluka
323381-25ML |
25 mL |
52.60€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15613820
|
Honeywell-Fluka
323381-500ML |
500 mL |
79.96€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15668360
|
Honeywell-Fluka
323381-4L |
4 L |
307.87€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
7722-84-1 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
peróxido de hidrógeno |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Especificaciones
Hydrogen Peroxide Solution | |
H2O2 | |
NONH for all modes of transport | |
1g/mL at 25°C | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
peróxido de hidrógeno | |
784 | |
34.01g/mol | |
1.1 (vs air) |
7722-84-1 | |
MFCD00011333 | |
3587191 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
23.3mmHg (30°C) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de peróxido de hidrógeno, 3 wt% en H2O, Honeywell Fluka™