Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, 3 wt% en H2O, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15658360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
4 L
Tamaño de la unidad:
25 ml
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15658360 25 mL 25 ml
15613820 500 mL 500 ml
15668360 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15658360 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 32338125ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Contiene ∼200 ppm de acetanilida como estabilizador, 3 % en peso en H2O
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide Solution
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587191
Densidad 1g/mL at 25°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01g/mol
Presión de vapor 23.3mmHg (30°C)
Densidad del vapor 1.1 (vs air)
Cantidad 25 mL