Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, 3% en peso en H2O, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen Peroxide Solution |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3587191 |
| Densidad | 1 g/ml a 25 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 34,01g/mol |
| Presión de vapor | 23,3 mmHg (30 °C) |
| Densidad del vapor | 1.1 (contra aire) |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Peróxido de Hidrogeno disolución 3%