Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
37.55€ - 55.20€
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10522533
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/4340/15
1 l
37.55€
1 litro
10674722
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/4340/17
2,5 l
55.20€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™