Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10674722
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10674722 Tienda Fisher Chemical Productos
2,5 l
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Código de producto. 10674722
Marca: Fisher Chemical J/4340/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
pH 2
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 14 mmHg a 20 °C
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2536550 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberJ/4340/17,J/4340/15
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlorohydric acid; Muriatic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrochloric acid
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >