Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10522533
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10522533 Tienda Fisher Chemical Productos
1 l
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Código de producto. 10522533
Marca: Fisher Chemical J/4340/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2 N), solución estándar NIST lista para usar, para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
pH 2
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 14 mmHg a 20 °C
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 0.2M, (0.2N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Título del producto
Solución de ácido clorhídrico 0,2 M (0,2N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >