Learn More
HYDRANAL™: titulador 2 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™
120.97€ - 608.45€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15624360
|
Honeywell-Hydranal
34723-1L |
1 L |
120.97€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15634360
|
Honeywell-Hydranal
34723-6X1L |
6 x 1 L |
608.45€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
UN1170 |
Seguridad y manipulación
P210-P260-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HYDRANAL Titrant 2 E
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
HYDRANAL™: titulador 2 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™