Learn More
HYDRANAL™: titulador 2 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™ - Titrant 2 E |
Nombre de nota | Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based) |
Densidad | ∼0.83 g/mL |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Cantidad | 6 x 1 L |
% mín. CAS | ≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000% |
CAS | 7553-56-2, 68007-08-9 |
Punto de ebullición | 78°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Titrant 2 E
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide
Título del producto
HYDRANAL™: titulador 2 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido