Learn More
HYDRANAL™: titulador 2 E, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de Karl Fischer, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Titrant 2 E |
| Densidad | 0.83g/mL |
| Cantidad | 1 L |
| Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
| Número UN | UN1170 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL Titrant 2 E
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide