Learn More
HYDRANAL™: disolvente CM, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de KF en aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
96.89€ - 737.08€
Especificaciones
Número MDL MFCD00147198
Número UN UN2810
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15694460
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
34812-1L
1 L
96.89€
1 litro
15604470
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34812-2.5L
2.5 L
214.61€
2.50 litros
15624470
Ver documentos
Honeywell Fluka
34812-6X1L
6 x 1 L
520.61€
paquete de 6
15614470
Ver documentos
Honeywell Fluka
34812-4X2.5L
4 x 2.5 L
737.08€
paquete de 4
Especificaciones
MFCD00147198
UN2810
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
HYDRANAL™: disolvente CM, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de KF en aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™