Learn More
HYDRANAL™: disolvente CM, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de KF en aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Solvent CM |
| Densidad | 1.26g/mL |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Temperatura de inflamación | 100°C (212°F) |
| Número MDL | MFCD00147198 |
| Número UN | UN2810 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Solvent CM
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H302 + H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide