Learn More
HYDRANAL™: disolvente CM, reactivo para valoración volumétrica bicomponente de KF en aceites (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614470 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15614470
Marca: Honeywell Fluka 348124X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Solvent CM
Densidad 1.26g/mL
Cantidad 4 x 2,5 L
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Número MDL MFCD00147198
Número UN UN2810
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Solvent CM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302 + H312-Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide