Learn More
HYDRANAL™: KetoSolver, Medio de trabajo K, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de KF en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Honeywell Fluka™
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol)
68.78€ - 481.97€
Especificaciones
CAS 107-98-2, 64-17-5, 288-32-4, 101023-55-6
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15684380
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34738-500ML
500 mL N/A
N/A
15664380
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
34738-1L
1 L N/A
N/A
15604390
Ver documentos
Honeywell-Hydranal
34738-6X500ML
6 x 500 mL N/A
N/A
15694380
Ver documentos
Honeywell Fluka
34738-6X1L
6 x 1 L N/A
N/A
Descripción
Descripción
Ventajas de los reactivos monocomponente Hydranal:
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
  • Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
  • Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
  • Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactivos, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La incorporación de 2-metilimidazol, además del imidazol, mejora la estabilidad y acaba con la formación de cristales que pueden afectar al rendimiento del titulador.
Especificaciones
Especificaciones
107-98-2, 64-17-5, 288-32-4, 101023-55-6
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
HYDRANAL™: KetoSolver, Medio de trabajo K, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de KF en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Honeywell Fluka™