Learn More
HYDRANAL™ - KetoSolver, Reactivo para la titulación volumétrica de un solo componente en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Solstice
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Ventajas de Hydranal reactivos de un componente:
- Capacidad de agua ilimitada
- Prácticos y fáciles de utilizar
- Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
- Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
- Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
- Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactantes, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La adición de 2-metilimidazol además de imidazol mejora la estabilidad y elimina la formación de cristales que pueden interferir con el rendimiento ’del titulador.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-KetoSolver |
| CAS | 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6 |
| Densidad | 0.91g/mL |
| Cantidad | 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 21 °C (69,8 °F) |
| Número UN | UN1993BE |
| Grado | Karl Fischer |
Seguridad y manipulación
- HYDRANAL-KetoSolver
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H360D-Puede dañar al feto.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol