Learn More
HYDRANAL™ - KetoSolver, Reactivo para la titulación volumétrica de un solo componente en aldehídos y cetonas (medio de trabajo), Solstice
Código de producto. 15664380 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15664380 1 L 1 litro
15684380 500 mL 500 ml
15604390 6 x 500 mL paquete de 6
15694380 6 x 1 L paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15664380 Proveedor Honeywell-Hydranal N.º de proveedor 347381L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    104.91€ / 1 litros
    Ahorro 10.09€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Medio para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer en aldehídos y cetonas (sin metanol)
Ventajas de Hydranal reactivos de un componente:
  • Capacidad de agua ilimitada
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • Máxima flexibilidad en la selección de los medios de trabajo
  • Menor toxicidad en comparación con los sistemas basados en metanol
  • Adecuados para compuestos que reaccionan al metanol, por ejemplo, cetonas y aldehídos
  • Vida útil prolongada (tres años)
Composición mejorada
Hydranal-Composite está compuesto por todos los reactantes, entre los que se incluyen yodo, dióxido de azufre y las bases imidazol y 2-metilimidazol, disueltos en éter monoetilo de glicol dietileno (DEGEE). La adición de 2-metilimidazol además de imidazol mejora la estabilidad y elimina la formación de cristales que pueden interferir con el rendimiento ’del titulador.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-KetoSolver
CAS 107-98-2, 288-32-4, 64-17-5, 107-98-2, 101023-55-6
Densidad 0.91g/mL
Envase Botella recubierta de poliuretano
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 21 °C (69,8 °F)
Número UN UN1993BE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-KetoSolver
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether, ethanol; ethyl alcohol,imidazole, Imidazol