Learn More
Solución para recipiente culombimétrico de Karl Fischer HYDRA-POINT™, para células sin diafragma, sin cloroformo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
626.00€ - 703.00€
Especificaciones
Temperatura de inflamación | 46.00°C |
---|---|
Nombre del producto químico o material | HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution |
Nombre de nota | For Diaphragmless cell, Chloroform-Free |
Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Grado | Reactivo BAKER ANALYZED™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15597634
|
Avantor J.T.Baker
6285-01 |
500 mL |
626.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15507644
|
Avantor J.T.Baker
6285-02 |
1 L |
703.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para análisis culombimétrico de Karl Fischer
Especificaciones
46.00°C | |
For Diaphragmless cell, Chloroform-Free | |
Reactivo BAKER ANALYZED™ |
HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution | |
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución para recipiente culombimétrico de Karl Fischer HYDRA-POINT™, para células sin diafragma, sin cloroformo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™