Learn More
Solución para recipiente culombimétrico de Karl Fischer HYDRA-POINT™, para células sin diafragma, sin cloroformo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15507644 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15507644 1 L 1 litro
15597634 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15507644 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 628502
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para análisis culombimétrico de Karl Fischer
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution
Nombre de nota For Diaphragmless cell, Chloroform-Free
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 46.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.