Learn More
Solución para recipiente culombimétrico de Karl Fischer HYDRA-POINT™, para células sin diafragma, sin cloroformo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
- Para análisis culombimétrico de Karl Fischer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRA-POINT™ Karl Fischer Coulometric Vessel Solution |
| Nombre de nota | For Diaphragmless cell, Chloroform-Free |
| Cantidad | 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 46.00°C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
| Grado | Reactivo BAKER ANALYZED |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.