Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado y cribado para tetraciclina HyClone™ de origen estadounidense
FBS con niveles indetectables de tetraciclina
691.00€ - 719.00€
Especificaciones
País de origen Estados Unidos
Formulario Líquido
Tipo especializado Cribado para tetraciclina
Cantidad 500 mL
Concentración de endotoxinas ≤10 EU/ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Sustancias contaminantes Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Sustancias contaminantes Precio Cantidad y disponibilidad  
17692065
Ver documentos
Cytiva
SH30071.03TH
Inactivado por calor
691.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17602075
Ver documentos
Cytiva
SH30071.03TIH25-40
Inactivado por calor, con irradiación gamma (de 25 a 40 dosis)
719.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
El suero fetal bovino (FBS) cribado para la tetraciclina está diseñado para investigadores/as que utilizan sistemas de expresión génica regulados por la tetraciclina en células cultivadas. También es adecuado para los estudios de sistemas de activación/desactivación de la expresión génica mediante tetraciclina.
Especificaciones
Especificaciones
Estados Unidos
Cribado para tetraciclina
≤10 EU/ml
≤10 mg/dl
Líquido
500 mL
Sí
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado y cribado para tetraciclina HyClone™ de origen estadounidense