Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado y cribado para tetraciclina HyClone™ de origen estadounidense
FBS con niveles indetectables de tetraciclina
Brand:  Cytiva SH30071.03TIH25-40
 View more versions of this product
Product Code. 17602075
  • 719.00€ / 500 ml
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
El suero fetal bovino (FBS) cribado para la tetraciclina está diseñado para investigadores/as que utilizan sistemas de expresión génica regulados por la tetraciclina en células cultivadas. También es adecuado para los estudios de sistemas de activación/desactivación de la expresión génica mediante tetraciclina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Estados Unidos
Cribado para tetraciclina
Inactivado por calor, con irradiación gamma (de 25 a 40 dosis)
Sí
Líquido
500 mL
≤10 EU/ml
≤10 mg/dl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado y cribado para tetraciclina HyClone™ de origen estadounidense > Suero fetal bovino (SFB) cribado para la tetraciclina; EE. UU.: 500 ml, inactivado por calor; irradiado de 25 a 40 dosis
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.