Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado y cribado para tetraciclina HyClone™ de origen estadounidense
FBS con niveles indetectables de tetraciclina
Marca: Cytiva SH30071.03TH
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El suero fetal bovino (FBS) cribado para la tetraciclina está diseñado para investigadores/as que utilizan sistemas de expresión génica regulados por la tetraciclina en células cultivadas. También es adecuado para los estudios de sistemas de activación/desactivación de la expresión génica mediante tetraciclina.
Especificaciones
Estados Unidos | |
Cribado para tetraciclina | |
Inactivado por calor | |
Sí |
Líquido | |
500 mL | |
≤10 EU/ml | |
≤10 mg/dl |
Título del producto
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado y cribado para tetraciclina HyClone™ de origen estadounidense > SFB cribado para tetraciclina; EE. UU.: 500 ml, inactivado por calor
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido