Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human R-Spondin-I Protein
R-Spondin 1 plays several roles in embryonic development including sex phenotype reversal, female sex determination, and ovarian differentiation.
86.00€ - 2087.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 284654 |
---|---|
Fuente | Human |
Concentración de endotoxinas | <1 EU/μg |
Reactividad específica | Human |
Masa | 40 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17711499
|
Proteintech™
HZ-1328-10UG |
10 μg |
86.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17701499
|
Proteintech™
HZ-1328-100UG |
100 μg |
417.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17791489
|
Proteintech™
HZ-1328-1000UG |
1000 μg |
2087.00€
1000 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
R-Spondin 1 is an approximately 40kDA, glycosylated protein that serves as a major agonist of the Wnt signaling pathway. It regulates the turnover of the LRP6 co-receptor by preventing its internalization by DKK-1. It also promotes stem cell turnover in the mammary glands, intestine, colon, and kidneys. Increased R-Spondin 1 expression has been linked to growth and migration of ovarian cancer cells as well as decreased sensitivity of gliomas to radiation-based therapies (PMID: 17804805, 22439850, 32749219, 30572097).
Especificaciones
284654 | |
<1 EU/μg | |
40 kDa | |
>95% |
Human | |
Human | |
Lyophilized |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.