Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human OSM Protein
HumanKine™ cytokines and growth factors are human cell expressed proteins in HEK293 cells
137.00€ - 3608.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 5008 |
---|---|
Peso molecular | 30 kDa, monomer, glycosylated |
Especie | Human |
Reconstitución | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
Contenido y almacenamiento | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16851286
|
Proteintech™
HZ-1030-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16841286
|
Proteintech™
HZ-1030-100UG |
100 μg |
722.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16831286
|
Proteintech™
HZ-1030-1000UG |
1000 μg |
3608.00€
1000 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Especificaciones
5008 | |
Human | |
Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. | |
Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system | |
> 95% |
30 kDa, monomer, glycosylated | |
Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). | |
Typically ≤ 1 ng/mL EC50 | |
Lyophilized |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human OSM Protein