missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human OSM Protein
Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1000 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
1000 microgramos
Descripción
- Results in authentic human proteins with native glycosylation, folding and increased stability, activity and purity
Especificaciones
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 5008 |
Peso molecular | 30 kDa, monomer, glycosylated |
Cantidad | 100 μg |
Especie | Human |
Reconstitución | Briefly centrifuge the vial before opening. It is recommended to reconstitute the protein in sterile 1 x PBS containing 0.1% endotoxin-free recombinant human serum albumin (HSA). |
Contenido y almacenamiento | Lyophilized proteins are stable for 1 year from the date of receipt if stored between -20 to -80°C. Upon reconstitution, it is recommended the solution be stored at 4°C for short term or at -20 to -80°C for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products. |
Actividad | Typically ≤ 1 ng/mL EC50 |
Sistema de expresión | Human embryonic kidney 293 (HEK293) human cell expression system |
Formulario | Lyophilized |
Grado de pureza o calidad | > 95% |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Proteintech™ HumanKine™ Recombinant Human OSM Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido