Learn More
Applied Biosystems™ Control endógeno de la TBP humana (proteína de unión a caja TATA) (sonda FAM™/MGB, sin cebador limitado)
GREENER_CHOICE
Human TBP (TATA-box binding Protein) Endogenous Control (FAM™/MGB probe, non-primer limited)
Marca:  Applied Biosystems™ 4333769T
340.10 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24117" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10762497
  • 367.00€ / cada uno
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Juegos de sondas-cebadores de control, 1 tubo que contiene una mezcla 20X de ensayo preformulado (1 sonda y 2 cebadores)
Almacenar de –15 a –25 °C
Sonda de cebado
125 rxn
125 reacciones
Human TBP (TATA-box binding Protein) Endogenous Control, 125 rxns, Liquid, FAM™ Label, Human Species, Room Temperature Shipping Condition, –15 to –25°C Recommended Storage, For Real Time PCR (qPCR), Real Time PCR-Based Gene Expression Profiling
RT-qPCR de 2 paso
Expresión génica
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.
    Promo Code: 24117
    Expires2025-08-24
    Days
    35
    Hours
    20
    Minutes
    12
    Seconds
    20
Título del producto
Applied Biosystems™ Control endógeno de la TBP humana (proteína de unión a caja TATA) (sonda FAM™/MGB, sin cebador limitado) > 125 reacciones
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.