Learn More
Gibco™ Human IL-12 Receptor beta-1 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
87.00€ - 1182.00€
Especificaciones
Número de acceso | P42701 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formato | Lyophilized |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 3594 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17819675
|
Gibco™
200-12RB-1-500UG |
500 μg |
706.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17839315
|
Gibco™
200-12RB-1-100UG |
100 μg |
211.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17849245
|
Gibco™
200-12RB-1-1MG |
1 mg |
1182.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17859485
|
Gibco™
200-12RB-1-250UG |
250 μg |
414.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17819285
|
Gibco™
200-12RB-1-20UG |
20 μg |
87.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human sIL-12 Receptor Beta-1 Fc has a calculated molecular weight of 84.3 kDa and contains 758 amino acid residues, which consists of the extracellular domain of IL-12R Beta-1 fused to the Fc portion of human IgG and contains a C-terminal His-tag. Due to glycosylation, it migrates at an approximate molecular weight of 116 kDa, under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
The protein encoded by this gene is a type I transmembrane protein that belongs to the hemopoietin receptor superfamily. This protein binds to interleukin 12 with a low affinity, and is thought to be a part of IL12 receptor complex. This protein forms a disulfide-linked oligomer, which is required for its IL12 binding activity. The coexpression of this and IL12RB2 proteins was shown to lead to the formation of high-affinity IL12 binding sites and reconstitution of IL12 dependent signaling. The lack of expression of this gene was found to result in the immunodeficiency of patients with severe mycobacterial and Salmonella infections. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.Especificaciones
P42701 | |
Lyophilized | |
3594 | |
Human IL-12 Receptor beta-1 (soluble) Fc | |
RUO | |
CD212; cluster of differentiation 212; IL-12 receptor beta component; IL-12 receptor subunit beta-1; IL12R; IL-12 R subunit beta-1; IL-12 R[b]; IL12RB; Il12rb1; IL-12 RB1; IL-12 R-BETA1; IL-12 R-beta-1; IMD30; interleukin 12 receptor subunit beta 1; interleukin 12 receptor, beta 1; interleukin-12 receptor beta-1 chain; Interleukin-12 receptor beta-1 chain precursor (IL-12 R-beta1) (Interleukin-12 receptor beta) (IL-12 receptor beta component); interleukin-12 receptor subunit beta-1; MGC34454 | |
IL12RB1 | |
Protein | |
Recombinant | |
CRTSECCFQD PPYPDADSGS ASGPRDLRCY RISSDRYECS WQYEGPTAGV SHFLRCCLSS GRCCYFAAGS ATRLQFSDQA GVSVLYTVTL WVESWARNQT EKSPEVTLQL YNSVKYEPPL GDIKVSKLAG QLRMEWETPD NQVGAEVQFR HRTPSSPWKL GDCGPQDDDT ESCLCPLEMN VAQEFQLRRR QLGSQGSSWS KWSSPVCVPP ENPPQPQVRF SVEQLGQDGR RRLTLKEQPT QLELPEGCQG LAPGTEVTYR LQLHMLSCPC KAKATRTLHL GKMPYLSGAA YNVAVISSNQ FGPGLNQTWH IPADTHTEPV ALNISVGTNG TTMYWPARAQ SMTYCIEWQP VGQDGGLATC SLTAPQDPDP AGMATYSWSR ESGAMGQEKC YYITIFASAH PEKLTLWSTV LSTYHFGGNA SAAGTPHHVS VKNHSLDSVS VDWAPSLLST CPGVLKEYVV RCRDEDSKQV SEHPVQPTET QVTLSGLRAG VAYTVQVRAD TAWLRGVWSQ PQRFSIEGGP KSCDKTHTCP PCPAPELLGG PSVFLFPPKP KDTLMISRTP EVTCVVVDVS HEDPEVKFNW YVDGVEVHNA KTKPREEQYN STYRVVSVLT VLHQDWLNGK EYKCKVSNKA LPAPIEKTIS KAKGQPREPQ VYTLPPSRDE LTKNQVSLTC LVKGFYPSDI AVEWESNGQP ENNYKTTPPV LDSDGSFFLY SKLTVDKSRW QQGNVFSCSV MHEALHNHYT QKSLSLSPGK HHHHHHHH | |
Human IL-12 Receptor β-1 Fc activity is measured by its ability to bind to Human IL-12p70 in a functional ELISA. | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
protein with no preservative | |
84.3 kDa | |
HPLC, SDS-PAGE | |
<1 EU/μg | |
IL12RB1 | |
Human IL-12 Receptor β-1 Fc activity is measured by its ability to bind to Human IL-12p70 in a functional ELISA. | |
Unconjugated | |
Fc-tag, His-tag | |
-20°C | |
CHO cells | |
≥98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.