Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para semaforina 6A humana
La semaforina 6A humana cuantifica la semaforina 6A humana en suero, plasma y sobrenadante.
712.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | 9330158E07; A730020P05Rik; AI851735; b2b997Clo; HT018; KIAA1368; línea mutante 997; SEMA; dominio de Sema, dominio transmembranal (TM), y dominio citoplasmático, (semaforina) 6 A; sema Q; Sema VIA; SEMA6A; SEMA6A1; SEMA6A-1; semaforina 6 A; semaforina 6 A-1; semaforina Q; Semaforina VIA; semaforina-6 A; Semaforina-6 A-1; Semaq; VIa |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,4 a 100 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17145189
|
Invitrogen™
EH407RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17894140
|
Invitrogen™
EH407RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17124713
|
Invitrogen™
EH407RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La semaforina 6A humana cuantifica la semaforina 6A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la semaforina 6A humana natural y recombinante.
SEMA6A puede actuar como señales de guía axonal repulsiva. Puede desempeñar un papel en la canalización de axones simpáticos hacia las cadenas simpáticas y en el control de la secuencia temporal de la inervación simpática diana.
Especificaciones
9330158E07; A730020P05Rik; AI851735; b2b997Clo; HT018; KIAA1368; línea mutante 997; SEMA; dominio de Sema, dominio transmembranal (TM), y dominio citoplasmático, (semaforina) 6 A; sema Q; Sema VIA; SEMA6A; SEMA6A1; SEMA6A-1; semaforina 6 A; semaforina 6 A-1; semaforina Q; Semaforina VIA; semaforina-6 A; Semaforina-6 A-1; Semaq; VIa | |
0,4 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SEMA6A | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
SEMA6A | |
4 h 45 min |
De 0,4 a 100 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9H2E6 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |