missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para semaforina 6A humana

Código de producto. 17894140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17894140 10 × 96 pruebas paquete de 10
17145189 5 x 96 pruebas cada uno
17124713 96 pruebas paquete de 96
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17894140

Marca: Invitrogen™ EH407RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La semaforina 6A humana cuantifica la semaforina 6A humana en suero, plasma y sobrenadante.

La semaforina 6A humana cuantifica la semaforina 6A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la semaforina 6A humana natural y recombinante.

SEMA6A puede actuar como señales de guía axonal repulsiva. Puede desempeñar un papel en la canalización de axones simpáticos hacia las cadenas simpáticas y en el control de la secuencia temporal de la inervación simpática diana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 9330158E07; A730020P05Rik; AI851735; b2b997Clo; HT018; KIAA1368; línea mutante 997; SEMA; dominio de Sema, dominio transmembranal (TM), y dominio citoplasmático, (semaforina) 6 A; sema Q; Sema VIA; SEMA6A; SEMA6A1; SEMA6A-1; semaforina 6 A; semaforina 6 A-1; semaforina Q; Semaforina VIA; semaforina-6 A; Semaforina-6 A-1; Semaq; VIa
Intervalo del ensayo De 0,4 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9H2E6
Símbolo de gen SEMA6A
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SEMA6A
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.