missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para semaforina 6A humana
Descripción
La semaforina 6A humana cuantifica la semaforina 6A humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la semaforina 6A humana natural y recombinante.
SEMA6A puede actuar como señales de guía axonal repulsiva. Puede desempeñar un papel en la canalización de axones simpáticos hacia las cadenas simpáticas y en el control de la secuencia temporal de la inervación simpática diana.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 9330158E07; A730020P05Rik; AI851735; b2b997Clo; HT018; KIAA1368; línea mutante 997; SEMA; dominio de Sema, dominio transmembranal (TM), y dominio citoplasmático, (semaforina) 6 A; sema Q; Sema VIA; SEMA6A; SEMA6A1; SEMA6A-1; semaforina 6 A; semaforina 6 A-1; semaforina Q; Semaforina VIA; semaforina-6 A; Semaforina-6 A-1; Semaq; VIa |
| Intervalo del ensayo | De 0,4 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9H2E6 |
| Símbolo de gen | SEMA6A |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?