missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human RIC8A Partial ORF (NP_068751.4, 462 a.a. - 534 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca: Abnova™ H00060626-Q01.10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: VTGRVEEKPPNPMEGMTEEQKEHEAMKLVTMFDKLSRNRVIQPMGMSPRGHLTSLQDAMCETMEQQLSSDPDSEspecificaciones
NP_068751.4 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.77kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
VTGRVEEKPPNPMEGMTEEQKEHEAMKLVTMFDKLSRNRVIQPMGMSPRGHLTSLQDAMCETMEQQLSSDPDS | |
RUO | |
RIC8A | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
60626 | |
RIC8A (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
10 μg | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC104517/MGC131931/MGC148073/MGC148074/RIC8/synembryn | |
RIC8A | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Human RIC8A Partial ORF (NP_068751.4, 462 a.a. - 534 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido