Learn More
Abnova™ Human RIC8A Partial ORF (NP_068751.4, 462 a.a. - 534 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_068751.4
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 60626
Peso molecular 33.77kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16179446
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00060626-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16169446
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00060626-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: VTGRVEEKPPNPMEGMTEEQKEHEAMKLVTMFDKLSRNRVIQPMGMSPRGHLTSLQDAMCETMEQQLSSDPDS
Especificaciones
Especificaciones
NP_068751.4
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.77kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC104517/MGC131931/MGC148073/MGC148074/RIC8/synembryn
RIC8A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
60626
RIC8A (Human) Recombinant Protein (Q01)
VTGRVEEKPPNPMEGMTEEQKEHEAMKLVTMFDKLSRNRVIQPMGMSPRGHLTSLQDAMCETMEQQLSSDPDS
RUO
RIC8A