Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant TNF-beta
Tumor necrosis factor beta
118.80€ - 417.15€
Especificaciones
Nombre | LT-α, Lymphotoxin-alpha, TNF-beta, TNFSF1, Tumor necrosis factor-β |
---|---|
Tipo de célula | T Cells |
Grado de pureza o calidad | ≥95% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17149621
![]() |
STEMCELL Technologies
78125 |
10 μg |
118.80€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17159621
![]() |
STEMCELL Technologies
78125.1 |
50 μg |
417.15€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Tumor necrosis factor-beta (TNF-β), also known as lymphotoxin-alpha, is a member of the TNF family
- It is a pro-inflammatory cytokine that activates NF-kB, MAPK, and PI3K/AKT pathways upon binding to TNF receptors 1 and 2
- It is produced mainly by T cells, though other cells can express TNF-β at lower levels (Chu)
- TNF-β is involved in autoimmune disorders, lymph node development, and mediating the inflammatory demyelination process (Seleznik et al.; McCarthy et al.)
Especificaciones
LT-α, Lymphotoxin-alpha, TNF-beta, TNFSF1, Tumor necrosis factor-β | |
T Cells | |
≥95% |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Human Recombinant TNF-beta