Learn More
STEMCELL Technologies Human Recombinant IP-10 (CXCL10)
Interferon gamma-inducible protein 10
Encompass_Preferred
372.60€
Especificaciones
Nombre 10 kDa interferon-gamma-induced protein, C7, crg-2, Chemokine (C-X-C motif) ligand 10, CXCL10, Gamma-IP-10, gIP-10, IFI10, INP10, mob1, SCYB10, Small inducible cytokine B10
Tipo de célula Monocytes; T Cells
Grado de pureza o calidad ≥95%
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17179731
Encompass_Preferred
Ver documentos
STEMCELL Technologies
78165.1
50 μg
372.60€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Interferon gamma-inducible protein (IP) 10 or CXCL10 is a member of the CXC chemokine family
  • It binds CXCR3 activating ERK1/2, p38/MAPK, JNK, and PI3-kinase/AKT signaling pathways, inducing intracellular calcium influx, DNA synthesis, cell proliferation, and chemotaxis
  • IP-10 regulates innate and adaptive immune responses by affecting the function of activated T cells, natural killer cells, inflammatory dendritic cells, macrophages, and B cells
  • IP-10 is produced by leukocytes, activated neutrophils, eosinophils, monocytes, epithelial cells, endothelial cells, fibroblasts, and keratinocytes in response to IFN-gamma
  • IP-10 has been implicated in a wide range of diseases, including infectious diseases and chronic inflammatory and autoimmune diseases, as well as in tumor formation (Liu et al.)
Especificaciones
Especificaciones
10 kDa interferon-gamma-induced protein, C7, crg-2, Chemokine (C-X-C motif) ligand 10, CXCL10, Gamma-IP-10, gIP-10, IFI10, INP10, mob1, SCYB10, Small inducible cytokine B10
Monocytes; T Cells
≥95%
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
STEMCELL Technologies Human Recombinant IP-10 (CXCL10)