Learn More
Gibco™ Human MMP-3 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
87.00€ - 5570.00€
Especificaciones
Número de acceso | P08254 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 4314 |
Peso molecular | 42.8 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17833883
|
Gibco™
420-03-100UG |
100 μg |
1116.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17804603
|
Gibco™
420-03-10UG |
10 μg |
211.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17883813
|
Gibco™
420-03-1MG |
1 mg |
5570.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17814473
|
Gibco™
420-03-250UG |
250 μg |
1952.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17823883
|
Gibco™
420-03-2UG |
2 μg |
87.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17873813
|
Gibco™
420-03-500UG |
500 μg |
3340.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17884023
|
Gibco™
420-03-50UG |
50 μg |
674.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human MMP-3 is a 42.8 kDa protein containing the entire catalytic N-terminal domain and the C-terminal domain (378 amino acids). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
MMP3 (stromelysin-1) belongs to the peptidase M10A subfamily. It is secreted in its pro-protein form, and is activated by extracellular proteinase cleavage. MMP3 is capable of binding to zinc and calcium ions, and has metallo-endopeptidase activity. The active enzyme degrades collagen, gelatin, fibronectin, and laminin. It is involved in normal cellular processes such as wound repair and tissue remodeling. Mutations in the gene can result in coronary heart disease 6.Especificaciones
P08254 | |
protein with no preservative | |
42.8 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
MMP3 | |
MMP-3 activity was measured by its ability to cleave a chromogenic peptide MMP-3 substrate at room temperature. At an MMP-3 concentration of 2.5 ug/ml, 50% cleavage was achieved (at an incubation time of approximately 75 minutes.) | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
4314 | |
Human MMP-3 | |
RUO | |
CHDS6; EC 3.4.24.17; EMS-2; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 3; matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3; matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3 precursor; matrix metalloproteinase-3; metalloproteinase 3 receptor; MMP; MMP10; MMP3; MMP-3; MMP-3 protein; MMPs; progelatinase; proteoglycanase; SL-1; SLN1; SLN-1; STMY; STMY1; Str1; STR-1; stromelysin; stromelysin 1; Stromelysin1; stromelysin-1; Transin1; Transin-1 | |
MMP3 | |
Unconjugated | |
MRTFPGIPKW RKTHLTYRIV NYTPDLPKDA VDSAVEKALK VWEEVTPLTF SRLYEGEADI MISFAVREHG DFYPFDGPGN VLAHAYAPGP GINGDAHFDD DEQWTKDTTG TNLFLVAAHE IGHSLGLFHS ANTEALMYPL YHSLTDLTRF RLSQDDINGI QSLYGPPPDS PETPLVPTEP VPPEPGTPAN CDPALSFDAV STLRGEILIF KDRHFWRKSL RKLEPELHLI SSFWPSLPSG VDAAYEVTSK DLVFIFKGNQ FWAIRGNEVR AGYPRGIHTL GFPPTVRKID AAISDKEKNK TYFFVEDKYW RFDEKRNSME PGFPKQIAED FPGIDSKIDA VFEEFGFFYF FTGSSQLEFD PNAKKVTHTL KSNSWLNC | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.