missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Gibco™ Human MMP-3 Recombinant Protein, PeproTech® Código de producto.: 17814473

Gibco™ Human MMP-3 Recombinant Protein, PeproTech®

Código de producto. 17814473
250 μg, 250 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
2 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17814473

Marca: Gibco™ 42003250UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Recombinant Human MMP-3 is a 42.8 kDa protein containing the entire catalytic N-terminal domain and the C-terminal domain (378 amino acids). This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

MMP3 (stromelysin-1) belongs to the peptidase M10A subfamily. It is secreted in its pro-protein form, and is activated by extracellular proteinase cleavage. MMP3 is capable of binding to zinc and calcium ions, and has metallo-endopeptidase activity. The active enzyme degrades collagen, gelatin, fibronectin, and laminin. It is involved in normal cellular processes such as wound repair and tissue remodeling. Mutations in the gene can result in coronary heart disease 6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P08254
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formulación protein with no preservative
ID de gen (Entrez) 4314
Peso molecular 42.8 kDa
Nombre Human MMP-3
Cantidad 250 μg
Fuente E. coli
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <1 EU/ μg
Alias de gen CHDS6; EC 3.4.24.17; EMS-2; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 3; matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3; matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3 precursor; matrix metalloproteinase-3; metalloproteinase 3 receptor; MMP; MMP10; MMP3; MMP-3; MMP-3 protein; MMPs; progelatinase; proteoglycanase; SL-1; SLN1; SLN-1; STMY; STMY1; Str1; STR-1; stromelysin; stromelysin 1; Stromelysin1; stromelysin-1; Transin1; Transin-1
Nombre común MMP3
Símbolo de gen MMP3
Actividad biológica MMP-3 activity was measured by its ability to cleave a chromogenic peptide MMP-3 substrate at room temperature. At an MMP-3 concentration of 2.5 ug/ml, 50% cleavage was achieved (at an incubation time of approximately 75 minutes.)
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Secuencia MRTFPGIPKW RKTHLTYRIV NYTPDLPKDA VDSAVEKALK VWEEVTPLTF SRLYEGEADI MISFAVREHG DFYPFDGPGN VLAHAYAPGP GINGDAHFDD DEQWTKDTTG TNLFLVAAHE IGHSLGLFHS ANTEALMYPL YHSLTDLTRF RLSQDDINGI QSLYGPPPDS PETPLVPTEP VPPEPGTPAN CDPALSFDAV STLRGEILIF KDRHFWRKSL RKLEPELHLI SSFWPSLPSG VDAAYEVTSK DLVFIFKGNQ FWAIRGNEVR AGYPRGIHTL GFPPTVRKID AAISDKEKNK TYFFVEDKYW RFDEKRNSME PGFPKQIAED FPGIDSKIDA VFEEFGFFYF FTGSSQLEFD PNAKKVTHTL KSNSWLNC
Contenido y almacenamiento -20°C
Sistema de expresión E. coli
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Gibco™ Human MMP-3 Recombinant Protein, PeproTech® >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado