Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para JAM-A/CD321/F11R humana
La JAM-A/CD321/F11R humana cuantifica la JAM-A/CD321/F11R humana en suero, plasma y sobrenadante.
712.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | 9130004G24; AA638916; antígeno BV11; CD321; ESTM33; F11 R; receptor F11; receptor F11/F11R; F11r; JAM; Jam1; JAM-1; JAMA; JAM-A; Jcam; Jcam1; molécula de adhesión de células de unión A; molécula de adhesión de células de unión1; molécula de adhesión de unión 1; molécula de adhesión de unión A; KAT; Ly106; PAM-1; molécula de adhesión de plaquetas 1; receptor de plaquetas F11; UNQ264/PRO301 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 13 a 10 000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 13 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17155049
|
Invitrogen™
EH283RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17834110
|
Invitrogen™
EH283RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17184573
|
Invitrogen™
EH283RB |
96 pruebas |
712.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La JAM-A/CD321/F11R humana cuantifica la JAM-A/CD321/F11R humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la JAM-A/CD321/F11R natural y recombinante.
La CD321 (F11R, JAM-1, JAM-A) es una molécula de adhesión de la superficie celular que pertenece a la superfamilia de receptores Ig. La CD321 es una glicoproteína de 32-41 kD que posee dos dominios extracelulares tipo Ig, una región transmembrana y una corta cola citosólica. La proteína se ensambla en la membrana como un homodímero y puede asociarse lateralmente con otras proteínas de membrana, incluidas las integrinas. La CD321 se expresa en diversos tipos de células, como los leucocitos, las plaquetas, los eritrocitos, las células madre y las células epiteliales y endoteliales, y desempeña un papel en la mediación del contacto entre células. La CD321 se encuentra en estrecha proximidad con varios componentes de las uniones estrechas epiteliales, como la ZO-1 y la ocludina. La CD321 está implicada en el mantenimiento de las barreras epiteliales y endoteliales, la hematopoyesis, la angiogénesis y la proliferación, invasión y metástasis de los tumores.
Especificaciones
9130004G24; AA638916; antígeno BV11; CD321; ESTM33; F11 R; receptor F11; receptor F11/F11R; F11r; JAM; Jam1; JAM-1; JAMA; JAM-A; Jcam; Jcam1; molécula de adhesión de células de unión A; molécula de adhesión de células de unión1; molécula de adhesión de unión 1; molécula de adhesión de unión A; KAT; Ly106; PAM-1; molécula de adhesión de plaquetas 1; receptor de plaquetas F11; UNQ264/PRO301 | |
13 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
F11r | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl | |
JAM-A (CD321) | |
4 h 45 min |
De 13 a 10 000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Q9Y624 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.