Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para JAM-A/CD321/F11R humana
Código de producto. 17184573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17184573 96 pruebas paquete de 96
17155049 5 x 96 pruebas cada uno
17834110 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17184573
Marca: Invitrogen™ EH283RB
La JAM-A/CD321/F11R humana cuantifica la JAM-A/CD321/F11R humana en suero, plasma y sobrenadante.
La JAM-A/CD321/F11R humana cuantifica la JAM-A/CD321/F11R humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la JAM-A/CD321/F11R natural y recombinante.
La CD321 (F11R, JAM-1, JAM-A) es una molécula de adhesión de la superficie celular que pertenece a la superfamilia de receptores Ig. La CD321 es una glicoproteína de 32-41 kD que posee dos dominios extracelulares tipo Ig, una región transmembrana y una corta cola citosólica. La proteína se ensambla en la membrana como un homodímero y puede asociarse lateralmente con otras proteínas de membrana, incluidas las integrinas. La CD321 se expresa en diversos tipos de células, como los leucocitos, las plaquetas, los eritrocitos, las células madre y las células epiteliales y endoteliales, y desempeña un papel en la mediación del contacto entre células. La CD321 se encuentra en estrecha proximidad con varios componentes de las uniones estrechas epiteliales, como la ZO-1 y la ocludina. La CD321 está implicada en el mantenimiento de las barreras epiteliales y endoteliales, la hematopoyesis, la angiogénesis y la proliferación, invasión y metástasis de los tumores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 9130004G24; AA638916; antígeno BV11; CD321; ESTM33; F11 R; receptor F11; receptor F11/F11R; F11r; JAM; Jam1; JAM-1; JAMA; JAM-A; Jcam; Jcam1; molécula de adhesión de células de unión A; molécula de adhesión de células de unión1; molécula de adhesión de unión 1; molécula de adhesión de unión A; KAT; Ly106; PAM-1; molécula de adhesión de plaquetas 1; receptor de plaquetas F11; UNQ264/PRO301
Intervalo del ensayo De 13 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 13 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9Y624
Símbolo de gen F11r
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; suero, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo JAM-A (CD321)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min