Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para JAM-A/CD321/F11R humana
Descripción
La JAM-A/CD321/F11R humana cuantifica la JAM-A/CD321/F11R humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la JAM-A/CD321/F11R natural y recombinante.
La CD321 (F11R, JAM-1, JAM-A) es una molécula de adhesión de la superficie celular que pertenece a la superfamilia de receptores Ig. La CD321 es una glicoproteína de 32-41 kD que posee dos dominios extracelulares tipo Ig, una región transmembrana y una corta cola citosólica. La proteína se ensambla en la membrana como un homodímero y puede asociarse lateralmente con otras proteínas de membrana, incluidas las integrinas. La CD321 se expresa en diversos tipos de células, como los leucocitos, las plaquetas, los eritrocitos, las células madre y las células epiteliales y endoteliales, y desempeña un papel en la mediación del contacto entre células. La CD321 se encuentra en estrecha proximidad con varios componentes de las uniones estrechas epiteliales, como la ZO-1 y la ocludina. La CD321 está implicada en el mantenimiento de las barreras epiteliales y endoteliales, la hematopoyesis, la angiogénesis y la proliferación, invasión y metástasis de los tumores.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 9130004G24; AA638916; antígeno BV11; CD321; ESTM33; F11 R; receptor F11; receptor F11/F11R; F11r; JAM; Jam1; JAM-1; JAMA; JAM-A; Jcam; Jcam1; molécula de adhesión de células de unión A; molécula de adhesión de células de unión1; molécula de adhesión de unión 1; molécula de adhesión de unión A; KAT; Ly106; PAM-1; molécula de adhesión de plaquetas 1; receptor de plaquetas F11; UNQ264/PRO301 |
| Intervalo del ensayo | De 13 a 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 13 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9Y624 |
| Símbolo de gen | F11r |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |